Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7438F-10G
APOSPC7438F-10GEA 705 CZK
APOSPC7438F-10G
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Bod tání: 37 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040959
CAS číslo: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III