Tisk…

2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 2730 CZK
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Bod varu: 61…62 °C/8mmHg
Hustota: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042409
CAS číslo: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR