Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 827 CZK
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Bod tání: 110…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204234
CAS číslo: 175277-18-6