Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 2070 CZK
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002541
CAS číslo: 330-12-1
EINECS: 206-352-3