Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 622 CZK
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041501
CAS číslo: 1014-81-9