Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 622 CZK
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204180
CAS číslo: 175277-19-7