Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 3020 CZK
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052325
CAS číslo: 1979-29-9