Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 4770 CZK
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260.62
Bod varu: 120…122 °C/15mmHg
Hustota: 1.536 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042408
CAS číslo: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8 II