Tisk…

4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7436D-25G PC7436D-5G PC7436D-1G
APOSPC7436D-25GEA 5790 CZK
APOSPC7436D-25G APOSPC7436D-5G APOSPC7436D-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085175
CAS číslo: 56935-71-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR