3-(Trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7435-5G
PC7435-1G
APOSPC7435-5GEA
2320
CZK
APOSPC7435-5G
APOSPC7435-1G
3-(Trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-(Trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₂ Bod tání: 115…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041512 CAS číslo: 658-91-3 |