Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7434P-25G PC7434P-5G PC7434P-1G
APOSPC7434P-25GEA 6750 CZK
APOSPC7434P-25G APOSPC7434P-5G APOSPC7434P-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042407
CAS číslo: 127979-74-2