Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7434L-1G PC7434L-250MG
APOSPC7434L-1GEA 3110 CZK
APOSPC7434L-1G APOSPC7434L-250MG
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Bod tání: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210176
CAS číslo: 150162-39-3