Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 2400 CZK
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Bod varu: 93 °C/27mmHg
Hustota: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041530
CAS číslo: 659-28-9
EINECS: 211-531-4