3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7434F-25G
PC7434F-5G
PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA
1490
CZK
APOSPC7434F-25G
APOSPC7434F-5G
APOSPC7434F-100G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190,12 g/mol Bod varu: 83…86 °C/24mmHg Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042406 CAS číslo: 52771-21-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...