Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7434E-25G
APOSPC7434E-25GEA 1700 CZK
APOSPC7434E-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Bod varu: 77 °C/20mmHg
Hustota: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67,2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042405
CAS číslo: 94651-33-9