4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7434C-100G
PC7434C-25G
PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA
3020
CZK
APOSPC7434C-100G
APOSPC7434C-25G
APOSPC7434C-5G
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Vzorec:
C₈H₇F₃O₂ MW: 192.14 Bod varu: 163…165 °C Hustota: 1.272 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216942 CAS číslo: 710-18-9 EINECS: 615-239-1 UN: 1993 ADR: 3 III |