Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 827 CZK
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13
Bod varu: 82 °C/20mmHg
Hustota: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041314
CAS číslo: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III