Tisk…

3-(Trifluoromethoxy)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline

PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 1870 CZK
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13
Bod varu: 72…75 °C/8mmHg
Hustota: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041511
CAS číslo: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR