Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 CZK
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Bod varu: 61…63 °C/15mmHg
Hustota: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035959
CAS číslo: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN: 1993
ADR: 3,III