Tisk…
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 622 CZK
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
4'-Trifluoromethoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod varu: 47…49 °C/15mmHg
Hustota: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042404
CAS číslo: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0