2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7433B-25G
PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA
4370
CZK
APOSPC7433B-25G
APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ Bod tání: 68…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00204176 CAS číslo: 3832-55-1 |