1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
PC7433-1G
PC7433-25G
PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA
2900
CZK
APOSPC7433-1G
APOSPC7433-25G
APOSPC7433-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Vzorec:
C₄H₃F₃N₂O₂S MW: 200.14 g/mol Bod tání: 19…21 °C Hustota: 1.525 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037891 CAS číslo: 29540-81-6 |