Tisk…
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7430-100G PC7430-25G PC7430-250G
APOSPC7430-100GEA 19110 CZK
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G APOSPC7430-250G
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CClF₃O₂S
MW: 168.52
Bod varu: 29…32 °C
Hustota: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007451
CAS číslo: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8 II