3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7428-1G
PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA
2030
CZK
APOSPC7428-1G
APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₁BF₂O₃ Bod tání: 112…118 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06200705 CAS číslo: 870718-07-3 |