Tisk…
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 1410 CZK
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239,0325 g/mol
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258773
CAS číslo: 929000-62-4