Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7424-1G PC7424-5G PC7424-250MG
APOSPC7424-1GEA 4370 CZK
APOSPC7424-1G APOSPC7424-5G APOSPC7424-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203,9541 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689550
CAS číslo: 957034-45-6