Tisk…
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC7423-1G PC7423-5G
APOSPC7423-1GEA 622 CZK
APOSPC7423-1G APOSPC7423-5G
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
4-Chloro-2-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆ClFO
MW: 160.58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672964
CAS číslo: 452-09-5