Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7420-250G
PC7420-1KG
PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA
3610
CZK
APOSPC7420-250G
APOSPC7420-1KG
APOSPC7420-500G
Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec:
C₂F₆O₅S₂ Bod varu: 81…83 °C Bod tání: –80 °C Hustota: 1,677 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000408 CAS číslo: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,II |