4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7418-1G
PC7418-5G
PC7418-10G
PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA
622
CZK
APOSPC7418-1G
APOSPC7418-5G
APOSPC7418-10G
APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄F₄O₃ Bod tání: 86…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660161 CAS číslo: 886496-49-7 |