Tisk…
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 3440 CZK
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672935
CAS číslo: 364-12-5