3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7412-100G
PC7412-25G
PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA
3410
CZK
APOSPC7412-100G
APOSPC7412-25G
APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrF MW: 189,03 g/mol Bod varu: 63…66 °C/2mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861195 CAS číslo: 202865-83-6 |