Tisk…
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7406-25G PC7406-5G PC7406-100G
APOSPC7406-25GEA 4240 CZK
APOSPC7406-25G APOSPC7406-5G APOSPC7406-100G
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Trifluoromethanesulphonamide
Vzorec: CH₂F₃NO₂S
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068714
CAS číslo: 421-85-2