Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 622 CZK
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142871
CAS číslo: 202865-78-9