Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 622 CZK
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Bod tání: 32…36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861196
CAS číslo: 202865-77-8