2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7398-25G
PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA
1120
CZK
APOSPC7398-25G
APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 Bod tání: 51…56 °C Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00142872 CAS číslo: 94569-84-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...