Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 622 CZK
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod tání: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672923
CAS číslo: 59142-68-6