Tisk…
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 1950 CZK
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Bod varu: 109…110 °C/15mmHg
Bod tání: 42…47 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070750
CAS číslo: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III