Tisk…

2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene

PC7393-100G PC7393-25G PC7393-500G
APOSPC7393-100GEA 1910 CZK
APOSPC7393-100G APOSPC7393-25G APOSPC7393-500G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 2,323 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142868
CAS číslo: 202865-73-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR