Tisk…
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 43640 CZK
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Vzorec: C₆H₁₀F₃NO₂
Bod tání: 272…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039528
CAS číslo: 2792-72-5