1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7386-100G
PC7386-25G
APOSPC7386-100GEA
16340
CZK
APOSPC7386-100G
APOSPC7386-25G
1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Vzorec:
C₃H₅F₃O Bod varu: 75…76 °C Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014403 CAS číslo: 374-01-6 EINECS: 206-773-2 UN: 1987 ADR: 3,II |