1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
PC7385-5G
PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA
2690
CZK
APOSPC7385-5G
APOSPC7385-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Vzorec:
C₄H₆F₃I MW: 237,99 g/mol Bod varu: 126…127 °C Hustota: 1,85 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041543 CAS číslo: 461-17-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...