Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 3740 CZK
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈BrClFN
MW: 240.5 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672922
CAS číslo: 289038-14-8