Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7382-1G PC7382-25G PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA 622 CZK
APOSPC7382-1G APOSPC7382-25G APOSPC7382-5G
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Bod varu: 82…87 °C/0.4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143425
CAS číslo: 99725-13-0