Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 3060 CZK
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Bod tání: 30…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143265
CAS číslo: 188582-62-9