Tisk…
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7380-5G PC7380-25G
APOSPC7380-5GEA 622 CZK
APOSPC7380-5G APOSPC7380-25G
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
2-Furoyltrifluoroacetone
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod varu: 203 °C
Bod tání: 20…21 °C
Hustota: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020935
CAS číslo: 326-90-9
EINECS: 206-315-1