Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 4200 CZK
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Bod varu: 80 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143093
CAS číslo: 77771-03-0