Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7377-1G PC7377-5G
APOSPC7377-1GEA 1450 CZK
APOSPC7377-1G APOSPC7377-5G
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₂Cl₃F₃O₃S
Bod varu: 84…86 °C/20mmHg
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,714 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042400
CAS číslo: 23199-56-6
EINECS: 245-484-6
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II