Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 1080 CZK
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Vzorec: C₉H₉F₃O₃S
MW: 254.23
Bod varu: 87…92 °C/0.1mmHg
Bod tání: 36…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000443
CAS číslo: 433-06-7
EINECS: 207-085-5