Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7374-100G PC7374-25G PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA 1210 CZK
APOSPC7374-100G APOSPC7374-25G APOSPC7374-500G
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
Bod varu: 29…30 °C/40mmHg
Hustota: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013576
CAS číslo: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3,II