Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 1080 CZK
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142876
CAS číslo: 202865-66-5